Learn More
Chlorure de silicium(IV), 99,8+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10751994
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-04-7
Formule moléculaire Cl4Si
Poids moléculaire (g/mol) 169.89
Numéro MDL MFCD00011229
Clé InChI FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
CID PubChem 24816
Nom IUPAC tétrachlorosilane
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 58.0°C
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) chloride
Point de fusion -70.0°C
Note relative au nom 99.8+%
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Plage de pourcentage du dosage 99.8+%
Formule linéaire SiCl4
Fieser 10,347; 11,466; 16,317
Merck Index 15, 8639
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with benzene,ether,chloroform,,petroleum ether,carbon tetrachloride,,tin tetrachloride,sulfur,mono- and dichlorides,decomposes by alcohol with evolution of hydrogen,chloride
Poids de la formule 169.9
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.413
Gravité spécifique 1.48
Densité 1.4800g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicon(IV) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.