Learn More
Chlorure de silicium(IV), 99,8+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 58.0°C |
Nom chimique ou matériau | Silicon(IV) chloride |
Point de fusion | -70.0°C |
Note relative au nom | 99.8+% |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Plage de pourcentage du dosage | 99.8+% |
Formule linéaire | SiCl4 |
Fieser | 10,347; 11,466; 16,317 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Identifiant produit
- Silicon(IV) chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.