Learn More
2-éthylhexanoate de silicone(IV), nominalement 75 % dans l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
Beskrivning
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Silicon (IV) 2-ethylhexanoate |
| CAS | 67939-81-5 |
| Couleur | Jaune |
| Formule moléculaire | C32H60O8Si |
| Numéro MDL | MFCD00269842 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN1170 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Synonyme | silicon 2-ethylhexanoate, tetrakis 2-ethylhexanoic acid, tetraanhydride with silicic acid, 2-ethylhexanoic acid tetraanhydride with silicic acid h4sio4, hexanoic acid, 2-ethyl-, 1,1',1,1'-tetraanhydride with silicic acid h4sio4, hexanoic acid, 2-ethyl-, tetraanhydride with silicic acid h4sio4, silicon 2-ethylhexanoate, min. 90, tris 2-ethylhexanoyloxy silyl 2-ethylhexanoate, silicon iv 2-ethylhexanoate in ethanol, silicic acid tetrakis 2-ethylhexanoic tetraanhydride, silicon iv 2-ethylhexanoate, nominally in ethanol |
| Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |
| Visa mer |
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering