Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchon à jupe rabattable en silicone
Click to view available options
Diamètre (métrique):
7,1mm
16 mm
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
Description
- Bouchons à jupe rabattable en deux parties
- Conçu avec un joint double pour conserver le contenu du récipient en sécurité
- Idéal pour sécuriser les récipients en verre, en métal et en plastique
- La partie inférieure saisit l’extérieur du récipient et le bouchon creux supérieur comporte des dentelures annulaires pour fournir un joint étanche au bord
- La section supérieure du bouchon creux peut être perforée pour extraire le contenu sans enlever le bouchon et reste étanche même après plusieurs perforations
- Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture des tubes et flacons
- Inodore, sans goût, non adhérent et résistant au vieillissement
- Non toxique, biologiquement neutre
- Homologué FDA/BGA
- Pour les tubes à essai
- Facile à installer
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 7,1mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Folding Skirt Stopper |