Learn More
Dioxyde de silicium, 99 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silicon dioxide |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | SiO2 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 60.08g/mol |
Pourcentage de pureté | 99% |