Learn More
Kartell™ Bouchons coniques en silicium
En silicium pour rendre ces bouchons adaptés aux applications impliquant des aliments. Les bouchons coniques en silicium Kartell™ sont disponibles dans une variété de tailles pour boucher une variété d’orifices.
Marque:  Kartell™ 0380900
Code produit. 10737672
  • 80.50€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Adaptés à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire
  • Bouchon conique
  • Autoclavables
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
29mm
Dia. supérieur/inférieur :30/21 mm
Naturel
30 mm
Bouchon conique
1/boîte
Autoclavable
21 mm
Silicone
Conique