Learn More
Kartell™ Bouchons coniques en silicium
En silicium pour rendre ces bouchons adaptés aux applications impliquant des aliments. Les bouchons coniques en silicium Kartell™ sont disponibles dans une variété de tailles pour boucher une variété d’orifices.
Marque:  Kartell™ 0380100
Code produit. 10524631
  • 17.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Adaptés à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire
  • Bouchon conique
  • Autoclavables
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
18mm
Dia. supérieur/inférieur :12/9 mm
Naturel
12 mm
Bouchon conique
1/boîte
Autoclavable
9 mm
Silicone
Conique