Learn More
Trichites de carbure de silicium, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349037
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Abrasif pour polissage / broyage
Used in abrasives, polishing, grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are the light-emitting diodes and sensors. It is utilitarian for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic, compositely play an important role in crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 409-21-2
Formule moléculaire CSi
Poids moléculaire (g/mol) 40.10
Numéro MDL MFCD00049531
Clé InChI HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
CID PubChem 9863
ChEBI CHEBI:29390
Nom IUPAC méthanidylidynesilanylium
SMILES [C-]#[Si+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon carbide whiskers
Point de fusion 2700°C
Couleur Noir à gris
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in molten alkalis (NaOH,KOH) and molten iron. Insoluble in water.
Poids de la formule 40.1
Odeur Odorless
Densité 3.2 g/cm3 at 20°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicon carbide whiskers
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Silicon Carbide (Fibrous, Whiskers)