Learn More
Carbure de silicium, bêta-phase, Thermo Scientific Chemicals
S.A. 70 à 90 m2/g
69.90€ - 677.00€
Identifiants chimiques
CAS | 409-21-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 40.10 |
Numéro MDL | MFCD00049531 |
Clé InChI | HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide |
CID PubChem | 9863 |
ChEBI | CHEBI:29390 |
SMILES | [C-]#[Si+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11435480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044646.06 |
5 g |
69.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11445480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044646.14 |
25 g |
227.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044646.22 |
100 g |
677.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silicon carbide can be used form very hard ceramics that are widely used in applications requiring high endurance, such as car brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide as light-emitting diodes (LEDs) and detectors in early radios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
409-21-2 | |
40.10 | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
9863 | |
[C-]#[Si+] |
CSi | |
MFCD00049531 | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
CHEBI:29390 |
Spécification
Silicon carbide | |
beta-phase | |
Noir à gris | |
CSi | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
méthanidylidynesilanylium | |
9863 | |
40.1 |
2700°C | |
409-21-2 | |
Poudre | |
MFCD00049531 | |
Insoluble in water | |
[C-]#[Si+] | |
40.10 | |
CHEBI:29390 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 206-991-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only