Learn More
Antimousse de silicium, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Polyéthylène
Description
La mousse réduit la vitesse et la capacité de traitement dans de nombreuses applications effectuées en laboratoire. Une petite quantité d’antimousse de silicium empêche la formation de mousse et décompose rapidement la mousse déjà formée. Le film de mousse est stabilisé grâce à l’élasticité et la viscosité de sa surface. Les silicones présentent une faible tension superficielle et des propriétés interfaciales. Le manque de propriétés de stabilisation de la mousse provoque l’affaissement et l’effondrement des parois de mousse.
Spécification
Spécification
Densité | 1.00g/mL |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Polyéthylène |
Granulométrie | 1LT |
Volume des pores | 1LT |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Antimousse de silicium, Chem-Lab >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu