Learn More
Solution de silicate pour la matrice NaOH de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l 1 %, Fisher Chemical™ Code produit.: 12922195
compliance-icons
Solution de silicate pour la matrice NaOH de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l 1 %, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12922195
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Code produit. 12922195
Marque: Fisher Chemical A 041 500
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
Formule moléculaire (SiO3)2-
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicate
Conditionnement Flacon
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L ±0.002
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvent or Matrix 1% NaOH
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1088257 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2025 Catalog NumberA 041 500
compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Silicate 1000mg/l in NaOH 1% (A 041)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de silicate pour la matrice NaOH de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l 1 %, Fisher Chemical™ >