Learn More
Perles en gel de silice avec indicateur orange, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
1 Pk.
Description
La surface spécifique élevée du gel de silice lui permet d’absorber facilement de l’eau, en faisant un dessiccant utile (agent de séchage). En chimie, le gel de silice est utilisé en chromatographie comme phase stationnaire. Ce produit contient un indicateur orange qui change de couleur lorsque l’absorption maximale est atteinte, de sorte que le gel puisse être remplacé.
Spécification
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 Pk. |