Learn More
Gel de silice orange, pour le séchage, qualité non toxique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10116863 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 10116863
Marque: Thermo Scientific Acros 392030050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1327-36-2
Formule moléculaire Al2O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 162.04
Numéro MDL MFCD00077645
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel orange
Couleur Orange
Forme physique Billes
Matériau Silica Gel
Quantité 5 kg
Perte à la dessiccation 2% max. (120°C, 2 h)
Conditionnement Récipient en plastique
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.