Learn More
Gel de silice orange, pour le séchage, qualité non toxique, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silica gel orange |
Couleur | Orange |
Forme physique | Billes |
Matériau | Silica Gel |
Quantité | 250 g |
Perte à la dessiccation | 2% max. (120°C, 2 h) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |