Learn More
Draeger™ Tubes à gel de silice de type B
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pompe de détection de gaz Accuro Drager
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Généralement suffisant pour l’échantillonnage dans la plage de mesures de la valeur limite
- Après l’échantillonnage, le tube doit être scellé avec les bouchons fournis en polyéthylène
- Longueur de 125 mm, diamètre de 7 mm
- 10/boîte
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié BGIA, DFG, NIOSH, OSHA et HSE |
| À utiliser avec (équipement) | Pompe de détection de gaz Accuro Drager |
| Quantité | 10/paquet |
| Type d’échantillon | Gel de silice |
| Type de tube | Tube à gel de silice |