Learn More
Gel de silice, qualité TLC haute pureté, sans liant, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11315557
Gel de silice, qualité TLC haute pureté, sans liant, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11315557
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Code produit. 11315557
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042756.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la préparation des plaques CCM
Silica gel, TLC high purity grade, without binder is employed for thin layer chromatography plate preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Qualité CCM haute pureté
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotF01R056 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042756.A7,042756.30,042756.A1
Numéro de lotP12G025 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042756.A7,042756.30,042756.A1
Numéro de lotX24C071 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042756.A7,042756.30,042756.A1
Numéro de lotW07D060 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042756.A7,042756.30,042756.A1
Numéro de lotP28C004 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042756.A7,042756.30,042756.A1
Nom du produit
Gel de silice, qualité TLC haute pureté, sans liant, Thermo Scientific Chemicals >