Learn More
Gel de silice Rubin, Honeywell™
Code produit. 15667350
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Agent de séchage, avec indicateur d’humidité, sans cobalt
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112926-00-8
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel Rubin
Point d’ébullition 2230°C
Couleur Rouge
Point de fusion 1600°C
Forme physique Granulaire
pH 9.0
Matériau Silica Gel
Quantité 2.5 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly