Learn More
Gel de silice, qualité de chromatographie préparative, sphérique, 50 microns APS, 60 angströms, 99,9+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15464995
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15464995
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045836.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom P.V. 1.0cc/g
Forme physique Sphérique
Matériau Silica Gel
Quantité 100 g
Granulométrie 50 Micron APS, 60Å
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in hydrofluoric acid.
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Chromatographie préparative
Surface spécifique 650m2/g