Learn More
Gel de silice, qualité de chromatographie préparative, sphérique, 20 microns APS, 80 angströms, 99,99+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 15464985
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom P.V. 1.00cc/g
Forme physique Sphérique
Matériau Silica Gel
Quantité 5 g
Granulométrie 20 Micron APS, 80Å
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité Chromatographie préparative
Surface spécifique 515m2/g