Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, qualité HPLC, sphérique, 5 microns APS, 70 angströms, 99,99+ % Code produit.: 15477085
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, qualité HPLC, sphérique, 5 microns APS, 70 angströms, 99,99+ %
Code produit. 15477085
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 15477085
Marque: Thermo Scientific Chemicals 045809.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le gel de silice de qualité HPLC est utilisé dans les applications de chromatographie, de séparation et de purification. Il est également utilisé en chromatographie préparatoire pour le remplissage HPLC, les supports de catalyseurs et les charges de résine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article/de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 5 μm
Porosité 70 Å
Qualité HPLC
Quantité 5 g
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g
Type Gel de silice
Matériau Silice
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS29I034 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2022 Catalog Number045805.AK,045809.06
Numéro de lotU20H024 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number045805.AK,045809.06
Numéro de lotH02W043 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number045809.14,045809.06
Numéro de lotR13C043 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number045809.14,045809.06
Numéro de lotF12Z014 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number045809.14,045809.06
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, qualité HPLC, sphérique, 5 microns APS, 70 angströms, 99,99+ % >