Learn More
Gel de silice, qualité HPLC, sphérique, 5 microns APS, 120 angströms, 99,99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15407095
Gel de silice, qualité HPLC, sphérique, 5 microns APS, 120 angströms, 99,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15407095
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 15407095
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045810.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Silica gel is a useful product for column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom P.V. 1.00cc/g
Forme physique Sphérique
Matériau Silica Gel
Quantité 25 g
Granulométrie 3 Micron APS, 120Å
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité HPLC
Surface spécifique 340m2/g
Nom du produit
Gel de silice, qualité HPLC, sphérique, 5 microns APS, 120 angströms, 99,99+ %, Thermo Scientific Chemicals >