Learn More
Gel de silice, fonctionnalisé, amino-3, ca.1.4 mmol/g, taille de part. 40-63 microns, Thermo Scientific Chemicals
66.33€ - 363.81€
Identifiants chimiques
CAS 71888-97-6
Formule moléculaire C9H23NO5Si2
Poids moléculaire (g/mol) 281.455
Numéro MDL MFCD03427643
Clé InChI JIBSXWZIQTVOKJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 172930
Nom IUPAC dioxosilane ; 3-triéthoxysilylpropan-1-amine
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC.O=[Si]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10702833
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
360180100
10 g Flacon en verre
66.33€
10g
10477202
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
360180250
25 g Flacon en verre
121.61€
25g
10771234
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
360181000
100 g Flacon en verre
363.81€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la synthèse du support solide
Spécification
Identifiants chimiques
71888-97-6
281.455
JIBSXWZIQTVOKJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane ; 3-triéthoxysilylpropan-1-amine
C9H23NO5Si2
MFCD03427643
172930
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC.O=[Si]=O
Spécification
Silica gel, functionalized, Amino-3
Poudre
Silica Gel
MFCD03427643
JIBSXWZIQTVOKJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane ; 3-triéthoxysilylpropan-1-amine
172930
Blanc
71888-97-6
C9H23NO5Si2
Particle size: 40 to 63 Micron
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC.O=[Si]=O
281.455
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Silicagel, functionalized, Amino-3, ca. 1.4 mmol/g, particle size: 40-63 $6