Learn More
Dessiccant de gel de silice, indicateur, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430271
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Utilisé pour sécher l’air dans les systèmes d’air comprimé industriels.Il est également utilisé comme un outil de conservation pour contrôler l’humidité relative dans les expositions et le stockage des musées et bibliothèques.De plus, il est utilisé dans les bandelettes de test diagnostique, les dispositifs d’inhalation, les seringues, les kits d’analyse de médicaments et les kits de désinfection hospitaliers.
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel desiccant
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Bleu
Forme physique Granulaire
Matériau Silica Gel
Quantité 2.5 kg
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Sensibilité Hygroscopic
Qualité ACS
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silica gel desiccant, indicating, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cobaltous chloride