Learn More
Dessiccants indicateurs de gel de silice, granules -6+16 mailles, Thermo Scientific Chemicals
44.72€ - 450.24€
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11498570
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044389.30
250 g
44.72€
250g
11418580
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044389.A1
1 kg
117.59€
1kg
11408580
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044389.A7
5 kg
450.24€
5kg
Description
Description
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7631-86-9
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30563
O2Si
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
24261
O=[Si]=O
Spécification
Silica gel desiccant
Granulaire
2.17 to 2.66g/cm3
O2Si
-6+16 Mesh
Soluble in alkalies. Insoluble in water.
O=[Si]=O
silanedione
24261
ACS
Blue
7631-86-9
Silica Gel
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Odorless
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Hygroscopic
60.08
CHEBI:30563
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350i-H360F
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VV7565000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
Identifiant produit
  • Silica gel desiccant, indicating
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Silica, Cobalt chloride