Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, Ultra Pure, 40-60 μ, 60Å
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
30 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Granulométrie | 40 à 60 μm |
Porosité | 60 Å |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 1 kg |
Type | Silica Gel |
Matériau | Gel de silice |