Learn More
Gel de silice, pour chrom. colonne, ultrapur, 60-200 μ, 60A, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 16348237
Gel de silice, pour chrom. colonne, ultrapur, 60-200 μ, 60A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16348237
30 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
30 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 16348237
Marque: Thermo Scientific Acros 360060300
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Silicon dioxide
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom For column chromatography
Couleur Marron à blanc
Forme physique Poudre et/ou morceaux
pH 6.5 to 7.5 (10% w/w suspension)
Matériau Silica Gel
Quantité 30 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Granulométrie 5.0% Max. (under size) 5.0% Max. (over size)
Volume des pores 0.70 to 0.85 mL/g (specific)
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble.
Nom IUPAC silanedione
Poids de la formule 60.08
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0458757 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2023 Catalog Number360060300,360062500,360060010,360060050
Numéro de lotA0456561 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2023 Catalog Number360060300,360062500,360060010,360060050
Numéro de lotA0398967 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number360060300,360062500,360060010,360060050
Numéro de lotA0393119 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number360060300,360062500,360060010,360060050
Numéro de lotA0411761 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number360060300,360062500,360060010,360060050
Nom du produit
Gel de silice, pour chrom. colonne, ultrapur, 60-200 μ, 60A, Thermo Scientific Chemicals >