Learn More
Gel de silice, pour chrom. colonne, ultrapur, 60-200 μ, 60A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10732643 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
30 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
30kg
5kg
Code produit. 10732643
Marque: Thermo Scientific Acros 360060010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Dioxyde de silicone
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI : 30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gel de silice
Note relative au nom Pour la chromatographie sur colonne
Couleur Blanc à marron
Forme physique Poudre et/ou morceaux
pH 6.5 à 7.5 (suspension 10 % p/p)
Matériau Gel de silice
Quantité 1 kg
Conditionnement Bouteille en plastique
Granulométrie 5.0 % max. (sous la taille) 5.0 % max. (au-dessus de la taille)
Volume des pores 0.70 à 0.85 ml/g (spécifique)
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble.
Nom IUPAC silanedione
Poids de la formule 60.08