Learn More
Gel de silice, pour chromatographie, 0,075-0,250 mm, 150 A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10316451
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Couleur Blanc
Note relative au nom For column chromatography
Forme physique Poudre granuleuse très fine
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie Nominal particle size: >60 mesh: <7.5%, <200 mesh: <10.0%
Surface spécifique 275 to 375 m2/g (BET)
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 8632
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC dioxosilane
Poids de la formule 60.08
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Silica gel