Learn More
Gel de silice, pour chromatographie, 0,030-0,200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silica gel |
| Note relative au nom | 0.060-0.200mm, 60 A |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Matériau | Silica Gel |
| Quantité | 250 g |
| Perte à la dessiccation | 6.0% max. (160°C) |
| Merck Index | 15, 8632 |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Granulométrie | 30 Micron D(10% min.), 250 Micron D(90% Max.) |
| Afficher plus |