Learn More
Gel de silice, C8-RP, 12 %C, environ 1,2 Mmol/g, taille de particule 40-63 μ, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10540352 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 10540352
Marque: Thermo Scientific Acros 360140500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00148339
Synonyme Octylsilicate
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel, C8-RP, 12%C
Note relative au nom ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Matériau Silica Gel
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en plastique
Granulométrie 40 to 63 Micron