Learn More
Gel de silice 40 Taille des pores Angstrom, 0,2-0,5 mm, pour colonne de chromatographie, Fisher Chemical
58.00€ - 92.00€
Spécification
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
---|---|
pH | 5,5 à 8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10356050
|
Fisher Chemical
S/0780/60 |
1 kg |
92.00€
1kg |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10080330
|
Fisher Chemical
S/0780/53 |
500 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Récipient de poudre en plastique | |
5,5 à 8 |