Learn More
Gel de silice (2,5 à 6,0 mm) à autoindication (sel de fer), pur, agent desséchant, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
Gel de silice (2,5 à 6,0 mm) à autoindication (sel de fer), pur, agent desséchant
Spécification
Spécification
Couleur | Marron-orange |
Forme physique | Solide |
pH | 1,5 à 5 |
Quantité | 500 g |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Nom IUPAC | silanedione |
Poids de la formule | 60.08g/mol |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Fisher Chemical Silica gel, self indicating, 4 to 7 mesh (2.5mm to 6.0mm)
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
44Heures
0Minutes
18Secondes
48 -
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Jours
14Heures
0Minutes
18Secondes
48
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gel de silice (2,5 à 6,0 mm) à autoindication (sel de fer), pur, agent desséchant, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu