Learn More
Macherey-Nagel™ Silice G
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Description
Adsorbant CCM
• Gel de silice
• Silice G
• 1kg
• Gel de silice
• Silice G
• 1kg
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 2 à 20 μm |
| Quantité | 1 kg |
| Type | Silice G |
| Matériau | Silice |