Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC silice
Code produit. 12492650 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Phase stationnaire:
Amino (NH2)
Cyano (CN)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12492650
Marque: Macherey-Nagel™ 720095.46RP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 3,50 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Quantité 1/boîte
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L8
Phase stationnaire Amino (NH2)
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 3,50%
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Matériau Silice
Type Colonne HPLC EC