Learn More
Bolle Safety Lunettes de sécurité Silex
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Fumée
Transparent
Description
- Monture ultra-enveloppante
- Branches co-injectées en PC / TPR pour un plus grand confort
- Champ de vision panoramique
- Branches FLEX à 160°
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE, EN166 FT |
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Nb par paquet | 1paire |
Poids (métrique) | 30 g |
Lens Material | Polycarbonate |
Documents
Product Information
Product Information
Bolle Safety SILEX
Taille: 549.1 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bolle Safety Lunettes de sécurité Silex >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu