Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules de rechange SilTite™, écrous et joints de socle
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Éliminez les fuites grâce à la férule Thermo Scientific™ SilTite, qui forme un joint étanche, solide et permanent autour de la colonne capillaire.
- Les férules en métal SilTite et les écrous sont fabriqués à partir du même matériau et ont le même
- coefficient de dilatation thermique
- La base de la ferrule est plate et forme un joint parfait avec l’interface MS
- La tolérance de température de la ferrule est bien supérieure à la limite de l’injecteur, de l’interface MS ou du four GC
- Contrairement aux autres ferrules, il n’est pas nécessaire de les resserrer après l’installation
Spécification
Spécification
| Type | Ferrules SilTite de rechange |
| Description | 290 MT222 |
| À utiliser avec (équipement) | Kits d’interface GC-MS Thermo Scientific DSQ |
| Matériau | SilTite Metal |
| Comprend | Lot de 10 ferrules |
| Diamètre (métrique) intérieur | 0,32 mm |