Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules de rechange SilTite™, écrous et joints de socle
Code produit. 10659275 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Injecteurs SSL Agilent
Interface GC-MS Thermo Scientific DSQ
Interface MS
Kits d’interface GC-MS Thermo Scientific DSQ
Kits d’interface GC-MS Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL et ISQ
Tous les kits SilTite
Comprend:
Lot de 10 ferrules
Lot de 5 écrous
Description:
290 MA201
290 MA202
290 MA203
290 MA205
290 MA207
290 MT211
290 MT221
290 MT222
290 MT223
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 10659275
Marque: Thermo Scientific™ 290MA203
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez les fuites grâce à la ferrule Thermo Scientific™ SilTite.
Éliminez les fuites grâce à la férule Thermo Scientific™ SilTite, qui forme un joint étanche, solide et permanent autour de la colonne capillaire.
  • Les férules en métal SilTite et les écrous sont fabriqués à partir du même matériau et ont le même
  • coefficient de dilatation thermique
  • La base de la ferrule est plate et forme un joint parfait avec l’interface MS
  • La tolérance de température de la ferrule est bien supérieure à la limite de l’injecteur, de l’interface MS ou du four GC
  • Contrairement aux autres ferrules, il n’est pas nécessaire de les resserrer après l’installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Férules de rechange
Description 290 MA203
À utiliser avec (équipement) Tous les kits SilTite
Matériau SilTite Metal
Comprend Lot de 10 ferrules
Diamètre (métrique) intérieur 0,53 mm