Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
Les pARNi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en conception de pARNi, en algorithmes de prévision d’effet hors cible et en chimie.
574.00€ - 14650.00€
Spezifikation
Description | ARNic validé Silencer™ |
---|---|
RNAi Type | siARN |
Gamme de produits | Silencer™ |
Produktcode | Marke | Pureté | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Pureté | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10534075
|
Ambion™
AM51334 |
Étalon | 40 nmol |
574.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10724047
|
Ambion™
AM51324 |
HPLC | 40 nmol |
752.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10177964
|
Ambion™
4404017 |
HPL-OLIGOC | 250 nmol |
1746.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10515005
|
Ambion™
AM51342 |
In vivo | 1 μmol |
3285.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10085064
|
Ambion™
AM51343 |
In vivo | 10 μmol |
14650.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10289494
|
Ambion™
AM51341 |
In vivo | 250 nmol |
2010.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10724237
|
Ambion™
AM51326 |
Marquage CY3 | 20 nmol |
860.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10734237
|
Ambion™
AM51327 |
Marquage FAM | 20 nmol |
796.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
- Les ARNic Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception d’ARNic, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie
- Les ARNic validés Silencer™ Select sont testés fonctionnellement pour réduire l’expression génétique cible
- Les ensembles de bibliothèques d’ARNic Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour une sélection à haut débit
- Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience d’ARNic
Avantages de l’utilisation d’ARnic Silencer™ Select :
- Puissants – jusqu’à 100 fois plus puissants que les ARNic actuellement disponibles et effets hors cible moindres
- Plus spécifiques – les modifications chimiques LNA™ réduisent les effets hors cible jusqu’à 90 %
- Fiables – amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
- Garantis – inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie de l’industrie
Remarque : Les ARNic Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les ARNsi Silencer Select.
Délai de réponse approximatif*
- Purification standard : 4 jours ouvrables
- Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
- Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
Spezifikation
ARNic validé Silencer™ | |
siARN | |
Silencer™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.