Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
ARNsi préconçu Silencer™ Select
Marque: Ambion™ 4390771
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception de ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie. Un choix de siARN Silencer™ Select est disponible : préconçus ou validés. Les siARN pré-conçus Silencer™ Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée, tandis que les siARN™ validés Silencer Select sont testés de manière fonctionnelle pour réduire l’expression génétique cible. Les ensembles de bibliothèques de siARN Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour un criblage à haut débit. Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience de ARNsi.Les avantages de l’utilisation des ARNsi Silencer™ Select sont les suivants :
Remarque : Les ARNic Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les ARNsi Silencer Select.
Délai de réponse approximatif*
Spécification
Contient des ARNsi lyophilisés (5 nmol) et de l’eau exempte de nucléase (1,75 ml), expédié à température ambiante. Dès réception, conserver les ARNsi dans un congélateur sans système de dégivrage à une température inférieure ou égale à –20°. | |
siARN | |
ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi | |
ARNsi préconçu Silencer™ Select | |
5 nmol |
ARNsi préconçu Silencer™ Select, 5 nmol, pureté standard, pour la recherche ARNi, épigénétique et ARN non codant, ARNi, ARNsi | |
ARNic préconçu Silencer™ Selec | |
Silencer™ Select, Ambion™ | |
Pureté standard | |
5 nmol |