Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
Code produit. p-7076239
Click to view available options
Quantité:
1 μmol
250 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10209784
Marque: Ambion™ 4404010
ARNsi préconçu Silencer™ Select
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception de ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie. Un choix de siARN Silencer™ Select est disponible : préconçus ou validés. Les siARN pré-conçus Silencer™ Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée, tandis que les siARN™ validés Silencer Select sont testés de manière fonctionnelle pour réduire l’expression génétique cible. Les ensembles de bibliothèques de siARN Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour un criblage à haut débit. Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience de ARNsi.
Les avantages de l’utilisation des ARNsi Silencer™ Select sont les suivants :
  • Puissants : jusqu’à 100 fois plus puissants que les ARNsi actuellement disponibles et effets hors cible moindres
  • Plus spécifiques : modifications chimiques spécifiques au LNA™, qui réduisent les effets hors-cible jusqu’à 90 %
  • Fiables : amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Garantis : inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie de l’industrie
  • Remarque : Les ARNic Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les ARNsi Silencer Select.
    Délai de réponse approximatif*
  • Purification standard : 4 jours ouvrables
  • Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
    Description ARNsi préconçu Silencer™ Select, 250 nmol, prêt pour in vivo, pour la recherche ARNi, épigénétique et ARN non codant, ARNi, ARNsi
    RNAi Type siARN
    Type de produit final ARNic préconçu Silencer™ Selec
    À utiliser avec (application) ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi
    Gamme de produits Silencer Select, Ambion
    Type de produit ARNsi préconçu Silencer™ Select
    Pureté Prêt pour in vivo
    Quantité 250 nmol
    Taille de l’échantillon 250 nmol