Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™, in vivo
SiARN préconçu Silencer™
Marque:  Ambion™ AM16830
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Code produit. 10703847
  • 1102.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Les bibliothèques d’ARNic Silencer™ sont dotées de combinaisons d’ARNic préconçus Silencer, et d’ARNic validés Silencer sur des plaques à 96 ou 384 puits, le cas échéant. La conception de chaque siARN a été optimisée pour une puissante et spécifique répression génique. Le processus de sélection d’ARNic produit des ARNic efficaces à faibles concentrations, ce qui permet des expériences d’analyse à 30 nM d’ARNic ou moins, tout en minimisant les coûts des réactifs et les effets hors cible.
Pour garantir la spécificité, l’algorithme de conception d’ARNic intègre une vérification rigoureuse de toutes les séquences d’ARNic. Ce processus s’effectue via un outil de recherche d’alignement modifié, qui identifie de manière efficace les courtes régions d’alignement de séquence que les recherches BLAST ne détectent pas. Les séquences qui ont des régions importantes de similarité avec les transcrits hors cible, tombent dans des régions polymorphes (par exemple, SNP) ou si l’on prévoit qu’elles invoquent une réponse antivirale sont éliminées. En outre, le processus de conception du siARN intègre des règles strictes pour empêcher le ciblage hors brin.
  • SiRNA efficaces méticuleusement conçus pour sa puissance et sa spécificité
  • SiARN adapté-prêt à l’emploi, en quantités suffisantes pour des centaines de transfections
  • Fiables : trois siARN par cible augmentent la précision du screening, idéales pour l’analyse des voies, pour identifier et valider les cibles
  • Complet—disponible pour les petits ensembles de gènes et pour l’ensemble du génome humain
  • Personnalisables : aliquotage personnalisé, mise en commun et bibliothèques personnalisées disponibles
    Garantie associée aux ARNic préconçus Silencer™
    Life Technologies garantit que lorsque vous achetez trois ARNic préconçus Silencer pour la même cible, au moins deux des ARNic réduiront les taux d’ARNm cible dans les cellules de culture de 70 % ou plus, lorsqu’ils sont mesurés 48 heures après la transfection à une concentration finale d’ARNic de 100 nM ou plus, dans les conditions décrites ci-dessous. Si au moins deux des trois ARNic n’induisent pas d’extinction > 70 % d’ARN cible, Life Technologies fournira un remplacement ponctuel de trois ARNic préconçus Silencer par cible, sans frais supplémentaires. Les demandes de produit de remplacement doivent être faites dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la date d’administration d’ARNic préconçus Silencer. L’efficacité optimale de la transfection doit être confirmée à l’aide de bonnes pratiques de laboratoire et d’un siARN éprouvé à l’œuvre dans un message endogène, tel que le contrôle de l’ARNr GAPDH du Silencer d’Ambion. Pour évaluer l’extinction, les niveaux d’ARNm cible dans les échantillons traités doivent être comparés à ceux des cellules transfectées avec un ARNic de contrôle non ciblé, tel que le contrôle négatif n°1 Silencer. Nous recommandons les dosages d’expression génétique Applied Biosystems TaqMan™ pour quantifier les taux d’ARNm.
  • Spécification
    Spécification
    pARNi pré-conçus STD, 100 nmol, comprend les dernières améliorations dans la conception du pARNi, algorithmes de prédiction des effets hors cible, chimie, silence garanti grâce à sa conception éprouvée
    ARNic préconçu STD
    ARNsi pré-conçu STD
    100 nmol