Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™, in vivo
SiARN préconçu Silencer™
Marque: Ambion™ AM16831
1055.92 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les bibliothèques d’ARNic Silencer™ sont dotées de combinaisons d’ARNic préconçus Silencer, et d’ARNic validés Silencer sur des plaques à 96 ou 384 puits, le cas échéant. La conception de chaque siARN a été optimisée pour une puissante et spécifique répression génique. Le processus de sélection d’ARNic produit des ARNic efficaces à faibles concentrations, ce qui permet des expériences d’analyse à 30 nM d’ARNic ou moins, tout en minimisant les coûts des réactifs et les effets hors cible.Pour garantir la spécificité, l’algorithme de conception d’ARNic intègre une vérification rigoureuse de toutes les séquences d’ARNic. Ce processus s’effectue via un outil de recherche d’alignement modifié, qui identifie de manière efficace les courtes régions d’alignement de séquence que les recherches BLAST ne détectent pas. Les séquences qui ont des régions importantes de similarité avec les transcrits hors cible, tombent dans des régions polymorphes (par exemple, SNP) ou si l’on prévoit qu’elles invoquent une réponse antivirale sont éliminées. En outre, le processus de conception du siARN intègre des règles strictes pour empêcher le ciblage hors brin.
Garantie associée aux ARNic préconçus Silencer™
Life Technologies garantit que lorsque vous achetez trois ARNic préconçus Silencer pour la même cible, au moins deux des ARNic réduiront les taux d’ARNm cible dans les cellules de culture de 70 % ou plus, lorsqu’ils sont mesurés 48 heures après la transfection à une concentration finale d’ARNic de 100 nM ou plus, dans les conditions décrites ci-dessous. Si au moins deux des trois ARNic n’induisent pas d’extinction > 70 % d’ARN cible, Life Technologies fournira un remplacement ponctuel de trois ARNic préconçus Silencer par cible, sans frais supplémentaires. Les demandes de produit de remplacement doivent être faites dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la date d’administration d’ARNic préconçus Silencer. L’efficacité optimale de la transfection doit être confirmée à l’aide de bonnes pratiques de laboratoire et d’un siARN éprouvé à l’œuvre dans un message endogène, tel que le contrôle de l’ARNr GAPDH du Silencer d’Ambion. Pour évaluer l’extinction, les niveaux d’ARNm cible dans les échantillons traités doivent être comparés à ceux des cellules transfectées avec un ARNic de contrôle non ciblé, tel que le contrôle négatif n°1 Silencer. Nous recommandons les dosages d’expression génétique Applied Biosystems TaqMan™ pour quantifier les taux d’ARNm.
Spécification
Température ambiante | |
ARNsi pré-conçu Silencer™ | |
250 nmol |
pARNi pré-conçu Silencer™, 250 nmol, solide, poudre, pureté in vivo, stockage à température ambiante, 21 amorces classiques qui intègrent les dernières améliorations de la conception pARNi, des algorithmes de prévision d’effet hors cible et de la chimie, les pARNi pré-conçus Silencer Select sont garantis au silence en fonction de leur conception éprouvée | |
In vivo | |
Solide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.