Learn More
Ambion™ SiARN préconçu Silencer™
Code produit. 10341085
Click to view available options
Type de produit:
Silencer™ Pre-Designed HPLC siRNA
Silencer™ Pre-Designed In Vivo siRNA
Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA
Silencer™ Pre-Designed Standard siRNA
Silencer™ Pre-Designed siRNA
Pureté:
Étalon
HPL-OLIGOC
HPLC
In vivo
Standard
Marqueur ou colorant:
CY™3
FAM
Unlabeled
Quantité:
1 μmol
10 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10341085
Marque: Ambion™ AM16812
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie.
Silencer Predesigned siRNAs are high-quality, synthetic small interfering RNAs (siRNAs) designed for gene silencing applications in mammalian cells. This cost-effective RNA interference tool delivers reliable gene knockdown performance while maintaining economic accessibility for research applications. Our siRNA products are meticulously crafted to help ensure high efficiency and specificity, enabling researchers to achieve reliable and reproducible gene knockdown results. Silencer Predesigned siRNAs are unmodified synthetic RNA duplexes with a 19-mer duplex and two-nucleotide 3' overhangs.
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception de ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie. Un choix d’ARNic Silencer™ Select est disponible : préconçu ou validé. Les siARN pré-conçus Silencer™ Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée, tandis que les siARN™ validés Silencer Select sont testés de manière fonctionnelle pour réduire l’expression génétique cible. Les ensembles de bibliothèques de siARN Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour un criblage à haut débit. Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience de ARNsi.
Les avantages de l’utilisation des ARNsi Silencer™ Select sont les suivants :
  • Puissants : jusqu’à 100 fois plus puissants que les ARNic actuellement disponibles et effets hors cible moindres
  • Plus spécifiques : les modifications chimiques LNA™ réduisent les effets hors cible jusqu’à 90 %
  • Fiables : amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Garantis : inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie de l’industrie
  • Remarque : Les ARNic Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les ARNsi Silencer Select.
    Délai de réponse approximatif*
  • Purification standard : 4 jours ouvrables
  • Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Les ARNsi Silencer™ Select sont le résultat d’améliorations récentes de la conception des ARNsi combinées à de nouvelles modifications chimiques, ce qui donne une efficacité et une spécificité inégalées en matière d’extinction. Notre ARNsi le plus performant pour le travail de culture cellulaire. Les ARNsi Silencer™ sont des ARNsi de 21 nucléotides non modifiés qui ont été conçus avec un algorithme de conception plus ancien, mais rigoureusement testé. Une alternative à moindre coût aux ARNsi Silencer™ Select, mais sans certaines améliorations de performances.
    Description ARNic pré-conçu Silencer™ FAM, 20 nmol, liquide, stockage à température ambiante, 21-mères classiques qui incorporent les dernières améliorations en matière de conception ARNsi, les algorithmes de prévision d’effet hors-cible et la chimie, Les ARNsi préconçus Silencer Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée
    RNAi Type siARN
    Type de produit final ARNic préconçu Silencer
    Marqueur ou colorant FAM
    Gamme de produits Silencer
    Type de produit Silencer™ Pre-Designed siRNA
    Pureté HPLC
    Quantité 20 nmol
    Forme Liquide