Learn More
Ambion™ SiARN conçu sur mesure Silencer™
Click to view available options
Pureté:
Étalon
HPLC
Quantité:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
20nmol
40nmol
5nmol
Description
- Outils d’interférence ARN (ARNi) rentables, idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules
- Utilisez notre générateur de pARNi GeneAssist™ pour concevoir et commander un pARNi personnalisé
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. (Les oligonucléotides séchés sont expédiés à température ambiante.) Matériaux supplémentaires inclus : 1,75 ml d’eau exempte de nucléase. |
| Description | GeneAssist - ARNic Silencer™ sur mesure |
| À utiliser avec (application) | Dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules |
| Gamme de produits | Silencer |
| Type de produit | pARNi conçu sur mesure |
| Pureté | Étalon |
| Quantité | 5 nmol |
| Conditions d’expédition | conditions ambiantes |
| Température (métrique) | Dès réception, stocker dans un congélateur sans dégivrage à une température inférieure ou égale à -20°C |