Learn More
BRAND™ Pipettes graduées SilberBrand™ ETERNA de type 2
Pipettes graduées AR-Glas™
Marque: BRAND™ 27002
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.27610kg
Description
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
B | |
12 | |
1 ml |
DIN EN ISO 835 | |
0,01 mL | |
Jaune | |
360 mm |