Learn More
BRAND™ Pipettes graduées SilberBrand™ ETERNA de type 2
Pipettes graduées AR-Glas™
Marque: BRAND™ 27012
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.16400kg
Description
Spécification
To Deliver | |
B | |
Upper end cotton plug | |
2 x Yellow | |
360 mm |
DIN EN ISO 835 | |
0.1 mL | |
6 | |
20 mL |