Learn More
BRAND™ Pipettes graduées SilberBrand™ ETERNA de type 2
Pipettes graduées AR-Glas™
Marque: BRAND™ 27009
56.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.21110kg
Description
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
B | |
Bouchon en coton à l’extrémité supérieure | |
Rouge | |
360 mm |
DIN EN ISO 835 | |
0,05 mL | |
12 | |
5 ml |