Learn More
BRAND™ Pipettes graduées SilberBrand™ ETERNA de type 2
Pipettes graduées AR-Glas™
Marque: BRAND™ 27010
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.22500kg
Description
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
B | |
Bouchon en coton à l’extrémité supérieure | |
Bleu | |
360 mm |
DIN EN ISO 835 | |
0,1 mL | |
12 | |
5 ml |