Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ Eterna
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Le bec verseur intégré empêche les déversements pendant le versement
- La base hexagonale en verre offre une grande stabilité
- Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés
Spécification
Spécification
| Description de l’article | Graduations indélébiles ambrées |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Hauteur (métrique) | 505 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Graduations | 20 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Subdivision | 20 ml |