Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme basse en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ ETERNA
En verre borosilicaté DURAN et conforme aux normes DIN EN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme basse en verre borosilicaté de classe B avec graduations indélébiles ambrées BRAND Silberbrand ETERNA permet d’évaluer aisément et rapidement le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés. Avec bec verseur intégré pour empêcher les déversements pendant le versement et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité.
Marque: BRAND™ 42048
44.61 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre borosilicaté DURAN™
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
- Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément et rapidement le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés.
- Avec bec verseur intégré pour empêcher les déversements pendant le versement
- La base hexagonale en verre offre une grande stabilité
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
B | |
±2 ml | |
Verre borosilicaté | |
5 ml | |
plusmn; 2 ml |
Pour contenir | |
DIN EN ISO 4788 | |
195 mm | |
Éprouvette graduée | |
250 ml | |
Autoclavables | |
5 ml |